Learn More
Alfa Aesar™ Gallium(III) sulfide, 99.99% (metals basis)
Marca: Alfa Aesar™ 013387.02
Detalles adicionales : CAS : 12024-22-5 Peso : 0.00050kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. | 0.5g |
---|
12024-22-5 | |
MFCD00016106 |
Especificación
Gallium(III) sulfide | |
(metals basis) | |
UN3260 | |
Powder | |
3.77g/mL | |
Moisture Sensitive | |
0.5g |
12024-22-5 | |
MFCD00016106 | |
235.63 | |
99.99% | |
Odorless | |
1255°C |