Learn More
Alfa Aesar™ Gallium(III) ethoxide
Marca:  Alfa Aesar™ 044859.14
Detalles adicionales : CAS : 2572-25-0 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316279
  • 704.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
2572-25-0
207.93
JWISYUBLQXUTOS-UHFFFAOYSA-N
131876769
CCO.CCO.CCO.[Ga]
C6H18GaO3
MFCD01866730
gallium iii ethoxide
ethanol;gallium
Especificaciones
Gallium (III) ethoxide
68°C (154°F)
Yellow
2572-25-0
Ga(OC2H5)3·xHOCH2CH3
gallium iii ethoxide
CCO.CCO.CCO.[Ga]
207.93
204.9
1.25g/mL
Moisture Sensitive
25g
C6H18GaO3
MFCD01866730
JWISYUBLQXUTOS-UHFFFAOYSA-N
ethanol;gallium
131876769