Learn More
Cloruro de galio(III), ultra seco, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15496675
158.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13450-90-3
Cl3Ga
176.073
MFCD00011018
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
26010
triclorogalano
Cl[Ga](Cl)Cl
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13450-90-3
Cl3Ga
176.073
MFCD00011018
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
gallium trichloride, gallium iii chloride, trichlorogallium, gallium chloride, gallium chloride gacl3, gallium 3+ chloride, gacl3, ccris 4492, gallium iii chloride, ultra dry, trichlorogalliue
26010
triclorogalano
Cl[Ga](Cl)Cl
Catalizador para una serie de transformaciones, incluyendo la apertura del anillo y reciclización de epóxidos y la trimerización de alquinos. Se utiliza para detectar los neutriones solares.
Gallium(III) chloride is a catalyst for a number of transformations including the ring opening and recyclization of epoxides and the trimerization of alkynes. It is used to detect the solar neutrions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 201°C
Nombre del producto químico o material Gallium(III) chloride
Punto de fusión 78°C
Forma física Partículas de 8 mm y hacia abajo
Cantidad 25 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water,benzene,carbon tetrachloride and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.03
Porcentaje de pureza 99.999%
Envase Envasado bajo argón
Sensibilidad Moisture sensitive
Gravedad específica 2.47
Densidad 2.47