Learn More
Abnova™ GALK1 (Human) Recombinant Protein
Human GALK1 full-length ORF ( AAH01166, 1 a.a. - 392 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00002584-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16105301
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAALRQPQVAELLAEARRAFREEFGAEPELAVSAPGRVNLIGEHTDYNQGLVLPMALELMTVLVGSPRKDGLVSLLTTSEGADEPQRLQFPLPTAQRSLEPGTPRWANYVKGVIQYYPAAPLPGFSAVVVSSVPLGGGLSSSASLEVATYTFLQQLCPDSGTIAARAQVCQQAEHSFAGMPCGIMDQFISLMGQKGHALLIDCRSLETSLVPLSDPKLAVLITNSNVRHSLASSEYPVRRRQCEEVARALGKESLREVQLEELEAARDLVSKEGFRRARHVVGEIRRTAQAAAALRRGDYRAFGRLMVESHRSLRDDYEVSCPELDQLVEAALAVPGVYGSRMTGGGFGGCTVTLLEASAAPHAMRHIQEHYGGTATFYLSQAADGAKVLCL
Especificaciones
Especificaciones
AAH01166
galactokinase 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GALK1
GST
2584
Wheat germ expression system
25 μg
GALK, GK1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer