missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Galectin-13 Mouse, Clone: PP13/1164, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 29124-MSM4-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930138

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

Galectin-13
Cytoplasmic and Cell Surface
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
IgG2b
K-562 cells. Placenta or Spleen.
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Immunohistochemistry
PP13/1164
Unconjugated
XP_016882204
Recombinant human Galectin-13 protein fragment (aa23-134)
16kDa (monomer) ;32kDa (homodimer)
Protein A/G Purified
RUO
Primary
29124
Videos
Documentos