missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Galc Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Galc |
---|---|
Concentración | 0.34 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819433
|
Proteintech
11991-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809433
|
Proteintech
11991-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The GALC antibody targets the liposomal enzyme Galactosylceramidase (GALC), which belongs to the glycosyl hydrolase 59 family. Normal GALC mRNA encodes the 80 kDa precursor, which is processed into 50 and 30 kDa subunits.
This gene encodes a lysosomal protein which hydrolyzes the galactose ester bonds of galactosylceramide, galactosylsphingosine, lactosylceramide, and monogalactosyldiglyceride. Mutations in this gene have been associated with Krabbe disease, also known as globoid cell leukodystrophy. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.Especificaciones
Galc | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P54803, P54818 | |
14420, 2581, 314360 | |
Galc Fusion Protein Ag3914 | |
Primary | |
-20°C | |
GALC |
0.34 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
2310068B06Rik, A930008M05Rik, AW212969, AW413532, Gacy, galactosylceramidase, Galc, twi, twitcher | |
Galc | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |