Learn More
Alfa Aesar™ Galanin (1-16), Porcine, rat
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66716.#0
Detalles adicionales : Peso : 0.00005kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498169
  • 313.00€ / 5 miligramos
Fecha estimada de envío
03-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1669.92
Porcine, Rat
Solid
RUO
Galanin (1-16), porcine, rat
HPLC
5mg
Gly-Trp-Thr-Leu-Asn-Ser-Ala-Gly-Tyr-Leu-Leu-Gly-Pro-His-Ala-Ile
-30° to -10°C
Solid
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only