Learn More
Invitrogen™ Galacton-Star™ Substrate (50X Concentrate)
Sustrato quimioluminiscente concentrado para ensayos de β-galactosidasa de E.coli. El sustrato Thermo Scientific Galacton-Star (concentrado 50X) es altamente sensible, por lo que es ideal para la detección de expresión débil y para la normalización de la transfección con otros ensayos de genes sensibles.
Marca: Invitrogen™ T2265
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
El sustrato Galacton-Star es un sustrato quimioluminiscente diseñado para la detección rápida y sensible de la beta-galactosidasa en lisados celulares. El ensayo quimioluminiscente presenta una sensibilidad con tres órdenes de magnitud más que la de los ensayos colorimétricos de beta-galactosidasa. La emisión de luz de Galacton-Star alcanza su máximo en un periodo de 60 a 90 minutos y se mantiene constante durante al menos 1 hora. Después de la incubación a temperatura ambiente, la señal se mide con un luminómetro. Tan solo se detectan 10 femtogramos de beta-galactosidasa (20 000 moléculas).Especificaciones
Sustrato | |
Quimioluminiscente | |
Frasco | |
Beta-Gal | |
Temperatura ambiente |
4 ml | |
Mediciones | |
Galacton-Star™, NovaBright™ | |
Almacenar el producto a 4 °C. |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.