Learn More
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Substrate (100X Concentrate)
Sustrato Galacton-Plus™ (concentrado 100x)
Marca: Molecular Probes™ T2119
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
El sustrato Galacton-Plus™ es un sustrato quimioluminiscente concentrado para ensayos de E.coli β-galactosidasa.Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Almacene el producto a 4°C. | |
Galacton-Plus™ | |
Beta-galactosidasa | |
Frasco(s) |
Mediciones | |
4ml | |
Sustrato Beta-Gal | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.