Learn More
Molecular Probes™ Galacton-Plus™ Substrate (100X Concentrate)
Sustrato Galacton-Plus™ (concentrado 100x)
316.00€ - 1276.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacene el producto a 4°C. |
---|---|
Formulario | Mediciones |
Línea de productos | Galacton-Plus™ |
Sustrato | Beta-galactosidasa |
Tipo de sustrato | Sustrato Beta-Gal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12694315
|
Molecular Probes™
T2118 |
2 ml |
316.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12604325
|
Molecular Probes™
T2119 |
4ml |
560.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12614325
|
Molecular Probes™
T2120 |
10 ml |
1276.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El sustrato Galacton-Plus™ es un sustrato quimioluminiscente concentrado para ensayos de E.coli β-galactosidasa.Solo para uso en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Almacene el producto a 4°C. | |
Galacton-Plus™ | |
Sustrato Beta-Gal | |
Temperatura ambiente |
Mediciones | |
Beta-galactosidasa | |
Frasco(s) |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.