Learn More
Invitrogen™ Galacto-Star™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
El sistema de ensayo de gen indicador quimioluminiscente de la β-galactosidasa Galacto-Star™ One-Step permite la detección rápida y sensible de la β-galactosidasa en lisados de células de mamíferos. Sensible El ensayo quimioluminiscente presenta más de tres o
Marca: Invitrogen™ T1014
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Solución de lisis, sustrato, potenciador y tampón requerido
Descripción
- La cinética del ensayo luminiscente proporciona una «ventana» durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
- Puede usarse con sistemas de modelo de mamíferos o levaduras, proporcionando flexibilidad en la elección de sistemas modelo
- El amplio rango dinámico del ensayo β-galactosidasa permite al usuario medir el nivel enzimático con precisión desde femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que los ensayos de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
- Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
- Células compatibles: Células de mamíferos
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Compatibilidad de alto rendimiento: Compatibles de alto rendimiento
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: Galacton-Star
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
- Enzima diana: Beta-galactosidasa
Especificaciones
Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa | |
Luminómetro (microplaca) | |
Este kit contiene la solución de lisis, el sustrato, el potenciador y el tampón requerido. Almacenar el producto a 4 °C. | |
Compatible con alto rendimiento | |
Extremo | |
Galacton-Star™ | |
Sustrato químico | |
Galacto-Star™, NovaBright™ | |
1800 ensayos |
Quimioluminiscente | |
Ensayo de β-Gal (lacZ) | |
Células de mamíferos | |
no conjugado | |
Cultivos celulares | |
Sustrato Beta-Gal | |
Beta-galactosidasa | |
Ensayo de enzimas | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropanol
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.