missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GAL3ST1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Especificaciones
Antígeno | GAL3ST1 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16818524
|
Proteintech
18503-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16808524
|
Proteintech
18503-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Catalyzes the sulfation of membrane glycolipids. Seems to prefer beta-glycosides at the non-reducing termini of sugar chains attached to a lipid moiety. Catalyzes the synthesis of galactosylceramide sulfate (sulfatide), a major lipid component of the myelin sheath and of monogalactosylalkylacylglycerol sulfate (seminolipid), present in spermatocytes. Also acts on lactosylceramide, galactosyl 1-alkyl-2-sn-glycerol and galactosyl diacylglycerol (in vitro).Especificaciones
GAL3ST1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q99999, Q9JHE4 | |
53897, 683713, 9514 | |
GAL3ST1 Fusion Protein Ag13353 | |
Primary | |
-20°C | |
GAL3ST1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cerebroside sulfotransferase, CST, GAL3ST1, GalCer sulfotransferase | |
Gal3st1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |