Learn More
Invitrogen™ Gal-Screen™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Combina la lisis celular directa con la detección quimioluminiscente rápida y ultrasensible de la enzima indicadora de β-galactosidasa.
Marca: Invitrogen™ T1029
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Includes: Sustrato enzimático y tampón de reacción
Description
- El formato de ensayo homogéneo permite la detección de β-galactosidasa en presencia de medios de cultivo normales sin la eliminación de medios y sin un paso adicional de lisis celular, lo que crea el procedimiento de ensayo más fácil y más racionalizado posible
- La cinética del ensayo luminiscente proporciona una «ventana» durante la cual se pueden realizar mediciones, facilitando las aplicaciones de HTS donde se utiliza la automatización del ensayo
- Puede usarse con sistemas de modelo de mamíferos o levaduras, proporcionando flexibilidad en la elección de sistemas modelo
- El amplio rango dinámico de ensayo de β-galactosidasa permite la medición precisa la enzima desde el intervalo de femtogramos hasta nanogramos
- La sensibilidad del ensayo es de 100 a 1000 veces mejor que los ensayos isotópicos/no isotópicos para cloranfenicol acetil transferasa (CAT) o los ensayos colorimétricos/fluorescentes para β-galactosidasa, lo que proporciona mayor sensibilidad que las tecnologías de ensayo de la competencia
- El ensayo de alta sensibilidad con un amplio rango dinámico permite la detección de niveles altos y bajos de informadores sin realizar numerosas diluciones de la muestra
- El kit de ensayo de genes indicadores no radioactivos elimina las preocupaciones sobre el uso de radioisótopos
- El ensayo se puede completar en aproximadamente una hora, lo que proporciona una respuesta rápida del ensayo
- Tipo de ensayo: Ensayo de β-Gal (lacZ)
- Células compatibles: Células de mamíferos
- Método de detección: Quimioluminiscente
- Para utilizar con el equipo: Luminómetro (microplaca)
- Forma: Líquido
- Formato: Placa de 96 pocillos
- Presentación de datos: Extremo
- Tipo de muestra (específico): Cultivos celulares
- Sustrato: Galacton-Star™
- Propiedades de sustrato: Sustrato químico
- Tipo de sustrato: Sustrato Beta-Gal
- Enzima diana: Beta-galactosidasa
- Técnica: Quimioluminiscencia mejorada
Spécification
Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa | |
Luminómetro (microplaca) | |
Este kit contiene el sustrato enzimático y el tampón de reacción. Almacenar el producto a 4 °C. |
|
Compatible con alto rendimiento | |
Extremo | |
Galacton-Star™ | |
Sustrato químico | |
Gal-Screen™, NovaBright™ | |
200 ensayos |
Quimioluminiscente | |
Ensayo de β-Gal (lacZ) | |
Células de mamíferos | |
no conjugado | |
Cultivos celulares | |
Sustrato Beta-Gal | |
Beta-galactosidasa | |
Ensayo de enzimas | |
Líquido |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.