Learn More
Alfa Aesar™ Gadolinium, plasma standard solution, Specpure™, Gd 10,000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 014373.AD
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 50mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317937
  • 105.00€ / 50 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
MFCD00011022
Especificaciones
Gadolinium, plasma standard solution
MFCD00011022
Gd2O3 in 5% HNO3
Specpure™
Gd 10,000μg/mL
UN3264
Liquid
50mL