Learn More
Óxido de gadolinio(III), 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Catalog Number p-4408092
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12064-62-9
Gd2O3
362.50
MFCD00011026
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
159427
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12064-62-9
Gd2O3
362.50
MFCD00011026
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
159427
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Gadolinium(III) oxide is used as a raw material for various fluorescent compounds, absorption material in atomic reactions, nuclear fuels, magnetic bubble material and screen-sensitivity increasing material. It is also used in glass and electronic industries. It also acts as a neutron shield, a catalyst, a dielectric ceramic and is used for filament coatings, special glasses, lasers, masers and telecommunication. It also serves as a laboratory reagent. It plays an important role as a potential contrast agent for magnetic resonance imaging (MRI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) oxide
Punto de fusión 2330°C
Color Blanco
Forma física Polvo de < 10 micrómetros
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Soluble in acid. Insoluble in water.
Nombre IUPAC gadolinio(3+);oxígeno(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.5
Aspecto White powder or granules
Densidad 7.407 g/cm3