Learn More
Gadolinium(III) oxide, 99.9% (REO), Alfa Aesar™, REacton™
Marca:  Alfa Aesar 011291.14
Detalles adicionales : CAS : 12064-62-9 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311029
  • 52.30€ / 25 g
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
12064-62-9
362.497
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
159427
[O-2].[O-2].[O-2].[Gd+3].[Gd+3]
Gd2O3
MFCD00011026
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
gadolinium(3+);oxygen(2-)
Especificaciones
Gadolinium(III) oxide
99.9% (REO)
MFCD00011026
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide
[O-2].[O-2].[O-2].[Gd+3].[Gd+3]
362.497
362.5
7.407g/cm3
25g
12064-62-9
Gd2O3
White powder or granules
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
gadolinium(3+);oxygen(2-)
159427
Powder or Granular
White