Learn More
Cloruro de gadolinio (III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gadolinium(III) chloride |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 58.2 to 61.1% (Gd) (Complexometry) |
Fórmula lineal | GdCl3 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.61 |
Porcentaje de pureza | 99.90% |
Grado | base de trazas de metales |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Gadolinium(III) chloride, anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.