Learn More
Carbonato de gadolinio(III) hidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049205
89.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
38245-36-2
C3Gd2O9
494.52
MFCD00150240
RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
16212943
gadolinio(3+);bicarbonato;hidrato
[Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
38245-36-2
C3Gd2O9
494.52
MFCD00150240
RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
16212943
gadolinio(3+);bicarbonato;hidrato
[Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Gadolinium(III) carbonate is used for making optical glass and dopant for Gadolinium Yttrium Garnets which have microwave applications. It is also used for making phosphors for color TV tube and energy-saving lamps. It is used as intravenous MRI contrast agent to enhance images in medical magnetic resonance imaging and Magnetic Resonance Angiography (MRA) procedures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) carbonate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.53 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™