Learn More
Alfa Aesar™ Gadolinium, AAS standard solution, Specpure™, Gd 1000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 088065.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316349
  • 87.10€ / 500 ml
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD00011022
Especificación
Gadolinium, AAS standard solution
MFCD00011022
Gd2O3 in 5% HNO3
Specpure™
Gd 1000μg/mL
UN3264
Liquid
500mL