missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GADL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific PA558676

Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg

Código de producto. 15756551

  • 514.00€ / 100 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Immunogen sequence: PSLREMEEGP EFWAKLNLVA PAIKERMMKK GSLMLGYQPH RGKVNFFRQV VISPQVSRED MDFLLDEIDL LGKDM Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 52%.

GADL1 Polyclonal antibody specifically detects GADL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones

Especificaciones

GADL1
Polyclonal
Unconjugated
GADL1
1110027M19Rik; Acidic amino acid decarboxylase GADL1; ADC; Aspartate 1-decarboxylase; CSADC; Cysteine sulfinic acid decarboxylase; GADL1; glutamate decarboxylase like 1; glutamate decarboxylase-like 1; glutamate decarboxylase-like protein 1; HuADC; HuCSADC; RGD1565145
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
339896
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q6ZQY3
GADL1
Recombinant protein corresponding to Human GADL1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Research Use Only