Learn More
GAD2 / GAD65 (GABAergic Neuronal Marker) Mouse, Clone: GAD2/1960, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2572-MSM1-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930078
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
GAD2 / GAD65 (GABAergic Neuronal Marker)
Cytoplasmic
GAD2/1960
Unconjugated
Mouse
65kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
2572
IgG2b κ
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human GAD2 (GAD65) protein fragment (apprx. aa 6-99)
Pancreas or Brain.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.