Learn More
GAD2 / GAD65 (GABAergic Neuronal Marker) Mouse, Clone: GAD2/1960, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno GAD2 / GAD65 (GABAergic Neuronal Marker)
Clon GAD2/1960
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15940078
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
2572-MSM1-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15930078
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
2572-MSM1-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
GAD2 / GAD65 (GABAergic Neuronal Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human GAD2 (GAD65) protein fragment (apprx. aa 6-99)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
65kDa
GAD2/1960
ELISA, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
2572
IgG2b κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cytoplasmic
Pancreas or Brain.