Learn More
Gabapentin, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 458020050
Detalles adicionales : CAS : 60142-96-3 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442202
  • 61.68€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 2
60142-96-3
171.24
gabapentin, neurontin, gabapentine, 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid, 2-1-aminomethyl cyclohexyl acetic acid, aclonium, gabapentinum, gabapetin, gabapentino, fanatrex
CHEBI:42797
C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CN
C9H17NO2
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
3446
2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
Especificaciones
Gabapentin
166.0°C
60142-96-3
COOHCH2C6H10CH2NH2
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
2-[1-(aminomethyl)cyclohexyl]acetic acid
3446
171.24
Authentic
5g
C9H17NO2
gabapentin, neurontin, gabapentine, 1-aminomethyl cyclohexaneacetic acid, 2-1-aminomethyl cyclohexyl acetic acid, aclonium, gabapentinum, gabapetin, gabapentino, fanatrex
C1CCC(CC1)(CC(=O)O)CN
171.24
CHEBI:42797