missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G3BP2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 16276-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815864

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 21-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

G3BP2 gene ontology annotations related to this gene include stress granule assembly.
Especificaciones

Especificaciones

G3BP2
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UN86
G3BP 2, G3BP2, KIAA0660
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
9908
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
G3BP2
Liquid
G3BP2
G3BP2 Fusion Protein Ag9355
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados