Learn More
Invitrogen™ Human FYN A, GST Tag Recombinant Protein
Human FYN A, GST Tag Recombinant Protein
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Alias de gen SLK, SYN, MGC45350
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST Tag
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15428983
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6346
10μg
492.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15438983
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6347
100μg
1678.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15448983
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV6348
1mg
7490.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fyn has been shown to phosphorylate Dab1, an intracellular adaptor protein that interacts with amyloid precursor protein (APP) and apoE receptor 2 (apoEr2). The interaction of Fyn and Dab1 regulates the phosphorylation, trafficking, and processing of APP and apoEr2. Fyn expression has been shown to be significantly increased in Chronic Myelogenous Leukemia (CML). Knockdown of Fyn with shRNA slows leukemia cell growth, inhibits clonogenicity, and leads to increased sensitivity to imatinib.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Especificaciones
SLK, SYN, MGC45350
Human
Recombinant
GST Tag