Learn More
FXYD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno FXYD3
Concentración 0.19 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815234
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15853-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16805234
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15853-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
FXYD3 belongs to a small family of FXYD-domain containing regulators of Na+/K+ ATPases which share a 35-amino acid signature sequence domain, beginning with the sequence PFXYD, and containing 7 invariant and 6 highly conserved amino acids. This gene encodes a cell membrane protein that may regulate the function of ion-pumps and ion-channels. This gene may also play a role in tumor progression. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
FXYD3
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P59645, Q14802, Q61835
116831, 17178, 5349
FXYD3 Fusion Protein Ag8672
Primary
-20°C
FXYD3
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FXYD3, Mammary tumor 8 kDa protein, MAT 8, MAT8, Phospholemman like, PLML
Fxyd3
IgG
Antigen Affinity Chromatography