Learn More
FUT10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 18660-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16818564
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Probable fucosyltransferase.
Especificaciones
Especificaciones
FUT10
Polyclonal
Unconjugated
FUT10
Fuc TX, Fucosyltransferase 10, Fucosyltransferase X, FucT X, FUT10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
171167, 497619, 84750
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5F2L1, Q5F2L2, Q6P4F1
Fut10
FUT10 Fusion Protein Ag13415
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human