Learn More
Ácido fusídico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Fusidic acid |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Fórmula molecular | C31H48O6 |
Cantidad | 5 g |
Sinónimo | methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid, o-methyl-dl-mandelic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methoxy, 2-methoxy-2-phenyl-acetic acid, methyloxy phenyl acetic acid, .alpha.-methoxyphenylacetic acid |
Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform |
Clave InChI | DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N |
SMILES | COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O |
Nombre IUPAC | ácido 2-metoxi-2-fenilacético |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fusidic acid
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.