Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de cuarzo fundido
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 043498.KG
118.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15473895
  • 177.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Fabricado mediante la fusión de sílice cristalina natural
  • Alta pureza química
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Alto punto de fusión, dureza extrema
  • Bajo coeficiente de expansión térmica
  • Excelentes calidades de aislamiento eléctrico y transmisión óptica de ultravioleta a infrarrojo
Especificaciones
Especificaciones
Cuarzo
Parte superior: 43mm; inferior: 22mm
57mm
Crisol de cuarzo fundido