Learn More
Ácido fusárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10411631
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
536-69-6
C10H13NO2
179.22
MFCD00006298
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
fusaric acid, 5-butylpicolinic acid, fusarinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-butyl, 5-butyl-2-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 5-butyl, 5-n-butylpyridine-2-carboxylic acid, unii-jwj963070n, 5-butylpyridine-3-carboxylic acid, 5-butyl-pyridine-2-carboxylic acid
3442
CHEBI:5199
ácido 5-butilpiridina-2-carboxílico
CCCCC1=CN=C(C=C1)C(=O)O
536-69-6
C10H13NO2
179.22
MFCD00006298
DGMPVYSXXIOGJY-UHFFFAOYSA-N
fusaric acid, 5-butylpicolinic acid, fusarinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-butyl, 5-butyl-2-pyridinecarboxylic acid, picolinic acid, 5-butyl, 5-n-butylpyridine-2-carboxylic acid, unii-jwj963070n, 5-butylpyridine-3-carboxylic acid, 5-butyl-pyridine-2-carboxylic acid
3442
CHEBI:5199
ácido 5-butilpiridina-2-carboxílico
CCCCC1=CN=C(C=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Fusaric acid
Punto de fusión 97°C to 101°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4343
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fusaric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.