Learn More
Carbolite™ Furnace with type 20/40 Temperature Sensor
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumplimiento de BSEN 61010 |
---|---|
Tipo de controlador | Controlador 3216P1 |
Tipo | Horno |
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso en control de calidad, tratamiento térmico e investigación de materiales cerámicos. |
Anchura (métrico) | 830 mm |
Especificaciones
Cumplimiento de BSEN 61010 | |
Horno | |
830 mm | |
650 mm | |
230 V |
Controlador 3216P1 | |
Para su uso en control de calidad, tratamiento térmico e investigación de materiales cerámicos. | |
565 mm | |
190 mm | |
50/60 Hz |