Learn More
Alcohol furílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081115
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
98-00-0
C5H6O2
98.101
MFCD00003252
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
7361
CHEBI:207496
furan-2-ilmetanol
C1=COC(=C1)CO
98-00-0
C5H6O2
98.101
MFCD00003252
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
7361
CHEBI:207496
furan-2-ilmetanol
C1=COC(=C1)CO
Furfuryl alcohol was used in the synthesis of continuous titanium carbide nanofibers/nanoribbon. Furfuryl alcohol is an efficient trapping agent for singlet oxygen determination in natural waters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol furílico se utilizó en la síntesis de nanofibras de carburo de titanio continuo/nanocintas. El alcohol furfurílico es un agente de captura eficiente para la determinación de oxígeno en aguas naturales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener en contenedores debidamente etiquetados. Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Furfuryl alcohol
Punto de fusión -31°C
Densidad 1.129
Punto de ebullición 170°C to 171°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.487
Cantidad 50 g
Número UN UN2874
Beilstein 106291
Índice Merck 14,4305
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.