Learn More
Ácido furan-2-borónico, 97 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 359390100
Detalles adicionales : CAS : 13331-23-2 Peso : 0.06000kg
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 10g |
13331-23-2 | |
111.89 | |
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N | |
2734357 | |
B(C1=CC=CO1)(O)O |
C4H5BO3 | |
MFCD00799544 | |
2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid | |
ácido furan-2-ilborónico |
Especificaciones
Furan-2-boronic acid | |
Frasco de vidrio | |
10g | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00799544 | |
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N | |
ácido furan-2-ilborónico | |
2734357 | |
Polvo cristalino |
Authentic | |
Beige | |
13331-23-2 | |
C4H5BO3 | |
2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid | |
B(C1=CC=CO1)(O)O | |
111.89 | |
111.89 | |
97% |
Seguridad y manipulación
- Furan-2-boronic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.