missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fungilab™ Aceites estándar de silicona

Silicone Standard Oils to check and calibrate rotational viscosity standrad oils.

Marca:  Fungilab™ V12Z38

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11816641

  • 128.00€ / cada uno


Fecha estimada de envío
09-03-2020
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Los patrones de viscosidad de silicona se han diseñado específicamente para su uso con viscosímetros rotatorios para pruebas de viscosidad y de calibración de medidores.

  • Se suministran en paquetes de 600 ml listos para usar, por lo que no es necesaria la transferencia de muestras a un vaso de precipitados de ensayo
  • Los valores de viscosidad se leen a temperaturas de 20 °C y 25 °C
  • Todos los aceites estándar se suministran con su propio certificado de calibración
  • Entrega de existencias inmediata
  • Bajo margen de incertidumbre
  • Cumple completamente el protocolo del método de ensayo internacional
  • Trazabilidad completa según los estándares nacionales
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación
  • Dos años de vida útil

Compliance

Con certificación para el estándar internacional BS EN ISO/IEC 17025.

Especificaciones

Especificaciones

BS EN ISO / IEC 17025
Silicone Standard Oil
Each
2 kg
600 ml
Se utiliza para pruebas de viscosidad y de calibración de medidores
600 ml
12,309 MPa a 25 °C
Paquetes listos para su uso
Viscosímetro rotacional
Videos
Documentos