Learn More
Éster monoetílico de ácido fumárico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10225870
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2459-05-4
C6H8O4
144.13
MFCD00002699
XLYMOEINVGRTEX-ONEGZZNKSA-N
Monoethylefumarate
ácido (2E)-4-etoxi-4-oxobut-2-enoico
CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2459-05-4
C6H8O4
144.13
MFCD00002699
XLYMOEINVGRTEX-ONEGZZNKSA-N
Monoethylefumarate
ácido (2E)-4-etoxi-4-oxobut-2-enoico
CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Fumaric acid monoethyl ester
Punto de fusión 64°C to 69°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 147°C (16.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH=CHCO2C2H5
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 741
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Fumaric acid monoethyl ester
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement