Learn More
Fumaric acid, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 119750100
Detalles adicionales : CAS : 110-17-8 Peso : 10.05000kg
Cantidad. 10kg
Envase Plastic drum
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10423025
  • 146.30€ / 10 Kg
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
110-17-8
116.07
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
444972
(E)-but-2-enedioic acid
C4H4O4
MFCD00002700
fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
CHEBI:18012
C(=CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Fumaric acid
230°C
Plastic drum
0.25% max. (K.F.)
295.0°C to 300.0°C
110-17-8
C4H4O4
MFCD00002700
05,319
fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
(E)-but-2-enedioic acid
444972
116.07
99+%
1.6200g/mL
Authentic
1.62
White
10kg
99+%
HO2CCH=CHCO2H
02, IV, 2202
15, 4316
Solubility in water: 6.3g/l (25°C). Other solubilities: 0.72g/100g ether (25°C)- 1.72g/100g acetone,(30°C)- 5.76g/100 g 95% alcohol (30°C),practically insoluble in chloroform,carbon tetra-,chloride and benzene
C(=CC(=O)O)C(=O)O
116.07
CHEBI:18012
Fine Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Fumaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos