Learn More
Alfa Aesar™ Fullerene powder, 98+% C{70}
Marca:  Alfa Aesar™ 042601.03
Detalles adicionales : CAS : 115383-22-7 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309228
  • 781.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
115383-22-7
840.77
ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
16131935
(C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fullerene
C70
MFCD00282904
fullerene, fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
CHEBI:33195
C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Especificación
Fullerene powder
500°C to 600°C (sublimation)
1g
C70
MFCD00282904
fullerene, fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
840.77
CHEBI:33195
≥98%
≈1.7g/mL
Black
115383-22-7
C70
UN1325
ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
(C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fullerene
16131935
Powder