missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fullereno, nanotubo, multipared, 20-50 nm DE, 5-20 micrómetros, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7059215
162.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
308068-56-6
CH4
16.043
MFCD00133992
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
297
CHEBI:16183
metano
C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
308068-56-6
CH4
16.043
MFCD00133992
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
297
CHEBI:16183
metano
C

Carbon nanotubes enhance the electrical conductivity and the mechanical properties. It is also used in chemical research. It is suitable as a hydrogen storage material. It is an ideal super capacitor electrode materials, It is used in the preparation of super composites. carbon nanotubes have excellent field emission performance and used in heavy weight cathode tube technology. It is also applied to naanometer electronic, catalytic fiber machine. Nanotubes will have an important role in nanotechnology engineering. carbon nanotube also can be used in making molecule bearings and nano robot.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Fullerene
Nombre de nota Nanotube, multi-walled, 20 to 50nm OD, 5 to 20 micron long
Color Negro
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Información de solubilidad It is miscible,can be diluted with water.
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'