Learn More
Alfa Aesar™ Fullerene, nanotube, multi-walled, 20-50 nm OD, 5-20 micron long
Marca:  Alfa Aesar™ 044192.06
Detalles adicionales : CAS : 308068-56-6 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309698
  • 859.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
308068-56-6
16.043
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
297
methane
CH4
MFCD00133992
methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
CHEBI:16183
C
Especificaciones
Fullerene
5g
308068-56-6
MFCD00133992
methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
C
16.043
CHEBI:16183
Black
Nanotube, multi-walled, 20 to 50nm OD, 5 to 20 micron long
CH4
UN1325
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
methane
297
Powder