Learn More
Fisherbrand™ FSC™ Mix Paper Weighboats
Available in small and medium sizes in both brown for light colored samples and white for dark samples. Fisherbrand™ FSC™ Mix Paper Weighboats are an environmentally friendly, easy to use alternative to regular weighing papers.
50.05€ - 57.85€
Especificaciones
Desechables | Desechables |
---|---|
Material | Papel |
Forma | Rectangulares |
Tipo | Navecilla de pesaje |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15408113
|
Fisherbrand™
|
Blanco | Pequeño; 35 x 35 x 15,8 mm |
50.05€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15422214
|
Fisherbrand™
|
Marrón | Pequeño; 35 x 35 x 15,8 mm |
50.05€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15442214
|
Fisherbrand™
|
Blanco | Mediano; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm |
57.85€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15432214
|
Fisherbrand™
|
Marrón | Mediano; 47,6 x 47,6 x 14,2 mm |
57.85€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Available in small and medium in both brown for light colored samples and white for dark samples
- Made from FSC™ Certified (FSC™ Mix) paper (Eco-IN) and when disposed of in the standard waste stream they will naturally biodegrade (Eco-OUT)
- Present a truly green solution to sample weighing
- Control contents like a polystyrene weigh boat
- Easier to handle than regular weighing papers
- Grease-proof paper that meets FDA 21 CFR 176.170 (components of paper in contact with aqueous and fatty foods) and with 2I CFR 176.180 (contact with dry foods)
- Compatible with heat applications with a temperature limit of 210°C
Especificaciones
Desechables | |
Papel | |
Rectangulares | |
Navecilla de pesaje |