Learn More
Olympus™ Filtro de escarcha, U-25FR
Elimina la iluminación desigual. Olympus™ El filtro de escarcha U-25FR proporciona una distribución de la luz más uniforme.
Marca:  Olympus™ K10017717
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 12676692
  • 95.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Proporciona una distribución de la luz uniformemente distribuida.
Especificaciones
Especificaciones
Mate
BF, DF, FL.Microscopios metalúrgicos
20 g
20g