Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5707 Multi Centrifuge
Código de producto. p-200132130 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacidad:
4 x 50 mL RB/FA o 4 x 15 mL RB/FA
8 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
Código de producto. 16241742
Marca: OHAUS™ 30393189
Reliable compact low-speed centrifuge for processing small numbers of blood collection and urine tubes or standard conical tubes. Designed with convenient operation the FC5707 features a uniquely designed splash-proof front panel with Touch-Wheel control on an intuitive interface.
  • Diseñadas para facilitar el funcionamiento, las centrífugas múltiples Frontier™ cuentan con prácticos controles en una interfaz intuitiva, lo que permite un funcionamiento eficaz incluso cuando se usan guantes.
  • Las centrífugas múltiples Frontier™ pueden alojar tubos estándar de 50 ml y 15 ml, incluidos tubos de sangre comunes.
  • Cuando se utilizan con accesorios, los rotores se pueden adaptar para tamaños de tan solo 1,5 ml.
  • Con todas sus funciones en un tamaño reducido, las centrífugas múltiples Frontier™ ahorran un valioso espacio en la mesa de trabajo del laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 x 15 mL
Vel. máx 6,800 rpm
RCF máx. 4,445 x g
Refrigerado No
Velocidad de control 200 to 6800 rpm
Pantalla LCD retroiluminada, 2 líneas
Altura exterior (imperial) 9.3 in.
Altura exterior (métrico) 236 mm
Longitud (imperial) exterior 14 in.
Longitud (métrico) exterior 356 mm
Memoria 99 Programs
Nivel de ruido ≤60±2 dBA
Características de seguridad CE, FCC
Anchura exterior (imperial) 10.9 in.
Anchura exterior (métrico) 277 in.
Vataje 50 W
Certificaciones/conformidad CE, FCC
Tipo Centrifuge
Descripción FC5707+R05
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 356 x 277 x 236 mm
Requisitos eléctricos 100/230 V
Fondo (imperial) 14 in.
Fondo (métrico) 356,00 mm
Intervalo de velocidad máxima De 200 a 6800 rpm
Rotor incluido Yes
Dimensiones (Al x An x F) 236 x 277 x 356 mm
Peso neto 10,000 kg
Tiempo de actividad 10 sec. to 99 hr. 59 min. 59 sec., Continous, Quickspin
Línea de productos Frontier 5000 Series Multi
Tensión 100/230 V
Modelo FC5707+R05