Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Marco para alfombrilla adhesiva
Fije la alfombra al marco para alfombrilla adhesiva CEEC Control Environ Eqpt Corp™ para utilizarlo como marco para adherir la alfombra o colóquelo directamente en el suelo delante de la zona que debe protegerse.
Marca:  CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177085
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Código de producto. 11853052
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Marco de aluminio para alfombras adhesivas
  • Anodizado
  • Sin tornillos ni remaches visibles
Especificaciones
Especificaciones
45 x 91 cm
120/paq.
Aluminio
Adhesivo de doble cara para su fijación al suelo o al marco de aluminio con base antideslizante
Aluminio