Learn More
Foxp3 Rat, PE, Clone: MF23, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
160.00€ - 354.00€
Especificaciones
Antígeno Foxp3
Clon MF23
Aplicaciones Flow Cytometry
Conjugado PE
Especie del huésped Rat
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15901758 Ver documentos EnquireBio
QAB27-PE-100UG
100 μg 354.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15911758 Ver documentos EnquireBio
QAB27-PE-25UG
25 μg 160.00€
25 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Foxp3
Flow Cytometry
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
20371
Monoclonal
Store at 2-4°C.
MF23
PE
RUO
NP_001186276
IgG2b
Protein A/G Purified