Learn More
Foxp3 Rat, PE, Clone: MF23, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB27-PE-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15911758
  • 212.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Foxp3
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Foxp3
Protein A/G Purified
RUO
20371
IgG2b
Flow Cytometry
MF23
PE
NP_001186276
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.