Learn More
Foxp3 Mouse, PE-Cy7, Clone: 3G3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB71-PE7-25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932408
  • 377.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Foxp3
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH7.2
Foxp3
Protein A/G Purified
RUO
20371
IgG1 κ
Flow Cytometry
3G3
PE-Cyanine7
NP_001186276
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.