Learn More
Foxp3 Mouse, PE-Cy7, Clone: 3G3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
377.00€ - 530.00€
Especificaciones
Antígeno Foxp3
Clon 3G3
Concentración 0.2mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932408
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB71-PE7-25UG
25 μg
377.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
15922408
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB71-PE7-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Foxp3
0.2mg/mL
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.05% BSA, 0.05% NaN3, pH7.2
20371
IgG1 κ
Protein A/G Purified
3G3
Flow Cytometry
PE-Cyanine7
RUO
NP_001186276
Foxp3
Primary
Store at 2-4°C.