missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno FOXL2
Concentración 0.17 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819144
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
19672-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16809144
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
19672-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This antibody is specific to the C-term of FOXL2.

FOXL2 is a winged helix/forkhead transcription factor that is highly conserved in human, goat, mouse, and certain aquatic species. Given its cross-species conservation, it appears to play a critical role evolutionarily, likely in ovarian differentiation in mammals and in ovarian somatic cell differentiation and in further follicle development and/or maintece. Immunohistochemical data shows that FOXL2 is a nuclear protein specifically expressed in eyelids and in fetal and adult ovarian follicular cells. It does not undergo any major posttranslational modifications. FOXL2 is also found to be associated with blepharo-phimosis/ptosis/epicanthus inverses syndrome (BPES). There are two forms of BPES. Type I BPES shows eyelid abnormal-ities that are associated with ovarian failure. In type II BPES, only eyelid defects are found. Studies have shown that FOXL2 is expressed in the mesenchyme of developing mouse eyelids and in adult ovarian follicles.
Especificaciones

Especificaciones

FOXL2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
O88470, P58012
26927, 367152, 668
Peptide
Primary
-20°C
FOXL2
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BPES, BPES1, forkhead box L2, Forkhead box protein L2, FOXL2, PFRK, PINTO, POF3
Foxl2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications