Learn More
FOXA1 / HNF3A Mouse, Clone: FOXA1/1519, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno FOXA1 / HNF3A
Clon FOXA1/1519
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15910198
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
3169-MSM9-P1
100 μg
510.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15900198
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
3169-MSM9-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
FOXA1 / HNF3A
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
3169
Recombinant human FOXA1 protein fragment (aa467-614)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
79kDa
FOXA1/1519
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_004487
FOXA1
IgG2a
Protein A/G Purified
Nuclear
HepG-2 or MCF-7 cells. Liver, Pancreas, Bladder, Prostate, Colon and Lung and Breast.