missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FOXA1 / HNF3A Mouse, Clone: FOXA1/1514, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio 3169-MSM4-P2

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15930188

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

FOXA1 / HNF3A
Nuclear
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
FOXA1
Recombinant human FOXA1 protein fragment (aa467-614)
79kDa
Protein A/G Purified
RUO
Primary
3169
Immunohistochemistry
FOXA1/1514
Unconjugated
NP_004487
Mouse
IgG2b kappa
HepG-2 or MCF-7 cells. Liver, Pancreas, Bladder, Prostate, Colon and Lung and Breast.
200 μg
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Monoclonal
Videos
Documentos